Learn More
Anhydride acétique, réactif ACS, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10731262
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre EcoSafPak™
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’acylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-24-7
Formule moléculaire C4H6O3
Numéro MDL MFCD00008705
Clé InChI WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique
CID PubChem 7918
ChEBI CHEBI:36610
Nom IUPAC acetyl acetate
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic anhydride
Note relative au nom 97+%
Densité 1.087g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3CO)2O
Quantité 5 mL
Beilstein 02, 166
Résidus après évaporation 0.003% max.
Fieser 01,3; 02,7; 05,3; 06,1; 07,1; 08,1; 09,1; 11,1; 12,1; 13,93; 14,150; 15,1
Merck Index 15, 55
SMILES CC(=O)OC(=O)C
Poids moléculaire (g/mol) 102.089
Poids de la formule 102.09
Pourcentage de pureté ≥97.0%
Qualité Réactif ACS
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetic anhydride
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.