Learn More
Anhydride acétique-d6, pour RMN, 98,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10265510
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic anhydride-d6
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 98.5 atom % D
Densité 1,1400 g/ml
Deutérium (D) 98,0% min
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 ml
CAS 16649-49-3
Formule moléculaire C4H6O3
Formule linéaire (CD3CO)2O
Numéro MDL MFCD00044225
Synonyme acetic anhydride-d6, 2h3 acetic anhydride, acetic anhydride d6, 2h3 acetyl 2h3 acetate, acetic anhydride-d6, 99 atom % d, 2 h? acetyl 2 h? acetate, 2,2,2-trideuterioacetyl 2,2,2-trideuterioacetate
Clé InChI WFDIJRYMOXRFFG-WFGJKAKNSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(=O)OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC (2,2,2-trideutérioacétyl)2,2,2-trideutérioacétate
Poids moléculaire (g/mol) 108.13
CID PubChem 2723966
Poids de la formule 108.14
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic anhydride-d6
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.