Learn More
Acide acétique, TraceSELECT™ Ultra, Honeywell Fluka™
TraceSELECT™ Ultra, pour l’analyse ultratrace, ≥ 99,0 %
422.52€ - 1199.76€
Identifiants chimiques
CAS | 64-19-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.05 |
Numéro MDL | MFCD00036152 |
Clé InChI | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure |
CID PubChem | 176 |
ChEBI | CHEBI:15366 |
Nom IUPAC | acide acétique |
SMILES | CC(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15660870
|
Honeywell-Fluka
07692-250ML |
250 ml |
422.52€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15670870
|
Honeywell-Fluka
07692-500ML |
500ml |
754.89€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15650870
|
Honeywell-Fluka
07692-1L |
1 L |
1199.76€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
- acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
- la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb et même ppt sont produits par distillation à sous-ébullition
- les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
- conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
- les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
Identifiants chimiques
64-19-7 | |
60.05 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
176 | |
acide acétique |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
CHEBI:15366 | |
CC(O)=O |
Spécification
Acetic Acid | |
Incolore | |
CH3CO2H | |
2789 | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
CC(O)=O | |
60.05 | |
CHEBI:15366 | |
≥99% | |
1,049 g/ml à 25°C | |
40°C (104°F) | |
Bouteille en plastique |
64-19-7 | |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
506007 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
acide acétique | |
176 | |
60.05g/mol | |
TraceSELECT™ Ultra | |
4% (59°F), 16% (92°F) | |
800°F | |
2,07 (par rapport à l’air) |
Sécurité et traitement
P280-P305 + P351 + P338-P310
H226-H314
missing translation for 'einecsNumber' : 200-580-7
missing translation for 'rtecsNumber' : AF1225000