Learn More
Acide acétique, testé selon Ph. Eur., Honeywell™
BIOPHARMA
Code produit. 15685580
Click to view available options
Quantité:
1 L
Testé selon Ph. Eur.
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid
Note relative au nom tested according to Ph.Eur.
CAS 64-19-7
Couleur Incolore
Formule moléculaire C2H4O2
Formule linéaire CH3CO2H
Numéro MDL MFCD00036152
Numéro UN UN2789
Beilstein 506007
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Nom IUPAC iodochlorane
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Poids de la formule 60.05g/mol
Densité 1,049 g/ml à 25°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 4 % à 59°F, 16 % à 92°F
Point d’éclair 40°C (104°F)
Température d’allumage 800°F
Densité de vapeur 2,07 (par rapport à l’air)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetic acid