Learn More
Solution d’acide acétique à 50 %, Chem Lab™
Click to view available options
Quantité:
5 L
Spécification
Spécification
pH | < 2 |
Point d’ébullition | 100°C |
Couleur | Incolore |
Informations sur la solubilité | Soluble in water |
Densité | 1,03 g/ml |
Quantité | 5 L |
Odeur | Spécifique |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetic acid 50 vol. % solution
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Acetic acid