Learn More
Solution d’acide acétique, 0,1 M, Honeywell™
Code produit. 15624130
Click to view available options
Quantité:
1 L
Volumétrique, 0,1 M CH3COOH (0,1N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid solution
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Formule linéaire CH3CO2H
Numéro MDL MFCD00036152
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 506007
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Concentration 0,1 M
Nom IUPAC iodochlorane
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Poids de la formule 60.05g/mol
Quantité 1 L