Learn More
Acide acétique, sel de sodium trihydraté, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10687963
Click to view available options
Quantité:
1kg
5kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3, 6131-90-4
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
CID PubChem 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid, sodium salt trihydrate
Point de fusion 58,0°C
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire CH3COONa·3H2O
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Merck Index 15, 8709
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :762 g/L (20°C).Autres solubilités :1 g/19 ml d’alcool
Nom IUPAC sodium acetate
Poids de la formule 136.08
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Quantité 5kg
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Cristaux adhérents