Learn More
Acide acétique, sel de sodium trihydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10236750
Acide acétique, sel de sodium trihydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10236750
2,5kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
1kg
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10236750
Marque: Thermo Scientific Acros 217110025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3, 6131-90-4
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
CID PubChem 517045
ChEBI CHEBI:32954
Nom IUPAC sodium ; acétate
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid, sodium salt trihydrate
Note relative au nom p.a.
pH 7,5 à 9,0 (5 % à 20°C)
Point de fusion 58,0°C
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire CH3COONa·3H2O
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Merck Index 15, 8709
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :762 g/L (20°C).Autres solubilités :1 g/19 ml d’alcool
Poids de la formule 136.08
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique
Quantité 2,5kg
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Cristalline
Nom du produit
Acide acétique, sel de sodium trihydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals >