Learn More
Acide acétique, Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,8-100,5 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15612900
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2,5 L
10 kg
30 kg
4 x 2.5 L
60 kg
6 x 1 L
200 L
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,8-100,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid
Note relative au nom Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.8-100.5%
Point de fusion 16.2°C (literature)
Point d’ébullition 118°C
% max. CAS 100.0000%
Plage de pourcentage du dosage 99.8 to 100.5%
Formule linéaire CH3CO2H
Numéro UN UN2789
Beilstein 506007
Poids de la formule 60.05
Pourcentage de pureté 99.8 to 100.5%
Qualité puriss.
Densité 1.049  g/mL at 25 °C (lit.)
Quantité 200 L
Limite d’explosion 16% (92°F), 4% (59°F)
Point d’éclair 40°C
Température d’allumage 800°F
Conditionnement Poly Drum
Densité de vapeur 2.07 (vs. air)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.