Learn More
Acide acétique, sel de potassium, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10177303
Click to view available options
Quantité:
500 g
1kg
5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-08-2
Formule moléculaire C2H3KO2
Poids moléculaire (g/mol) 98.142
Numéro MDL MFCD00012458
Clé InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
CID PubChem 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nom IUPAC acétate de potassium
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid, potassium salt
Note relative au nom For analysis ACS
pH 7,5 à 8,5 (5 % de solution à 20°C)
Point de fusion 292,0°C
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire CH3CO2K
Beilstein 02, 96
Fieser 01,906; 06,475
Merck Index 15, 7726
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :2 694 g/l (25°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, insoluble dans l’éther
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Quantité 5kg
Point d’éclair >250°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Poudre granulaire