Learn More
Acide acétique, glacial (Optima™), Fisher Chemical™
344.00€ - 1125.00€
Identifiants chimiques
CAS | 64-19-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.05 |
Numéro MDL | MFCD00036152 |
Clé InChI | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | iodochlorane |
SMILES | CC(O)=O |
Código de producto | Marca | Quantité | Conditionnement | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Conditionnement | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11994891
|
Fisher Chemical
A465-250 |
250 ml |
369.77€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11904901
|
Fisher Chemical
A465-500 |
500ml | Flacon FEP |
344.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11984891
|
Fisher Chemical
A465-1 |
1 L |
1125.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
- Un certificat d’analyse est livré avec chaque flacon.
- Idéal pour l’analyse par ICP-MS et ICP-MS haute résolution
- Évalué pour 65 métaux à des concentrations en ppt de faible niveau.
- Fabrication, purification et conditionnement dans une salle blanche de classe 1000.
- Conditionné dans du Teflon FEP spécialement nettoyé pour les flacons en PFA afin d’assurer l’intégrité du produit et d’éliminer la lixiviation des métaux des flacons en verre.
- Durée de conservation de trois ans à partir de la date de fabrication, disponible sur le certificat d’authenticité.
Identificadores de productos químicos
64-19-7 | |
60.05 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
CC(O)=O |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
iodochlorane |
Especificaciones
2,5 | |
16°C | |
Incolore | |
MFCD00036152 | |
CC(O)=O | |
60.05 | |
Liquide | |
1,52 kPa à 20°C |
64-19-7 | |
117°C | |
C2H4O2 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
iodochlorane | |
60.05g/mol | |
2,1 |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Dangers
Clasificación
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Liquide inflammable Catégorie 3
Indicaciones de peligro
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Consejos de prudencia
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Acide acétique, glacial (Optima™), Fisher Chemical™