Learn More
Acide acétique glacial, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Code produit. 12696657
Click to view available options
Quantité:
500ml
1 l
2,5 L
2.5 l
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
C2H4O2, numéro CAS-64-19-7, acétasol, acide acétique, essigsaeure, acide de vinaigre, acide éthanoïque, acide acétique, glacial, acide méthanecarboxylique, glacial, acide éthylique, 2,5 L, 117°C, CHEBI:15366, incolore, 60,05 g/mol, QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N, 16°C, 36152, 60,052, < -0,1 ppm
C2H4O2, numéro CAS-64-19-7, acétasol, acide acétique, essigsaeure, acide de vinaigre, acide éthanoïque, acide acétique, glacial, acide méthanecarboxylique, glacial, acide éthylique, 2,5 L, 117°C, CHEBI:15366, incolore, 60,05 g/mol, QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N, 16°C, 36152, 60,052, < -0,1 ppm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
pH 2,5
Point de fusion 16°C
Point d’ébullition 117°C
Couleur Incolore
Poids de la formule 60.05g/mol
Quantité 2,5 L
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Forme physique Liquide
Densité de vapeur 2,1
Tension de vapeur 1,52 kPa à 20°C
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.