Learn More
Acide acétique glacial 99-100 %, BAKER, J.T. Baker™
Click to view available options
2,5 L
Spécification
Spécification
CAS | 64-19-7 |
Plage de pourcentage du dosage | 99.6 to 100.5 % |
Formule moléculaire | C2H4O2 |
Numéro MDL | MFCD00036152 |
Synonyme | Ethanoic acid |
Clé InChI | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(O)=O |
Nom IUPAC | acide acétique |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.05 |
Quantité | 2,5 L |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.