Learn More
Concentrat d’acide acétique, pour 1 L de solution étalon, 0,1 M CH3COOH (0,1 N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15695190
Click to view available options
Quantité:
1 pièce.
6 x 1 de chaque
pour 1 L de solution étalon, 0,1 M CH3COOH (0,1 N)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-19-7, 7732-18-5
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 60.05
Numéro MDL MFCD00036152
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CID PubChem 176
ChEBI CHEBI:15366
Nom IUPAC iodochlorane
SMILES CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid concentrate
Note relative au nom For 1L standard solution, 0.1 M CH3COOH (0.1N)
% min. CAS ≥80.0000%, ≥10.0000%
% max. CAS <90.0000%, <20.0000%
Formule linéaire CH3CO2H
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 506007
Poids de la formule 60.05
Quantité 6 x 1 de chaque
Conditionnement Ampoule
Forme physique Concentré