Learn More
Acide acétique, ≥ 99,99 % (à base de métaux à l’état de traces), Honeywell
≥ 99,99% de base de métaux à l’état de traces
50.35€ - 611.67€
Identifiants chimiques
CAS | 64-19-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.05 |
Numéro MDL | MFCD00036152 |
Clé InChI | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure |
CID PubChem | 176 |
ChEBI | CHEBI:15366 |
Nom IUPAC | iodochlorane |
SMILES | CC(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15638370
|
Honeywell Research Chemicals
338826-25ML |
25 ml |
50.35€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15604100
|
Honeywell Research Chemicals
338826-100ML |
100 ml |
152.85€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15614100
|
Honeywell Research Chemicals
338826-4X100ML |
4 x 100 ml |
511.79€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15624100
|
Honeywell Research Chemicals
338826-500ML |
500ml |
611.67€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Identifiants chimiques
64-19-7 | |
60.05 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
176 | |
iodochlorane |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
CHEBI:15366 | |
CC(O)=O |
Spécification
Acetic acid | |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
506007 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
iodochlorane | |
176 | |
60.05g/mol | |
1,049 g/ml à 25°C | |
40°C (104°F) | |
2,07 (par rapport à l’air) |
64-19-7 | |
CH3CO2H | |
UN2789 | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
CC(O)=O | |
60.05 | |
CHEBI:15366 | |
≥99.99% (trace metals basis) | |
4 % à 59°F, 16 % à 92°F | |
800°F |
Sécurité et traitement
P280-P305 + P351 + P338-P310
missing translation for 'rtecsNumber' : AF1225000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Acetic acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Acetic acid