Learn More
Acide acétique, 50 %, Thermo Scientific Chemicals
54.27€ - 121.61€
Identifiants chimiques
CAS | 64-19-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H4O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.05 |
Numéro MDL | MFCD00036152 |
Clé InChI | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure |
CID PubChem | 176 |
ChEBI | CHEBI:15366 |
Nom IUPAC | iodochlorane |
SMILES | CC(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15449414
|
Thermo Scientific Acros
456870050 |
5 L |
54.27€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15463483
|
Thermo Scientific Acros
456870250 |
25 L |
121.61€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
64-19-7 | |
60.05 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
176 | |
iodochlorane |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
CHEBI:15366 | |
CC(O)=O |
Spécification
Acetic acid | |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
Solubilité dans l’eau : très soluble. | |
CC(O)=O | |
60.05 | |
CHEBI:15366 | |
50% |
64-19-7 | |
CH3CO2H | |
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
iodochlorane | |
176 | |
60.05 | |
>60°C |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS HProvoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
GHS P Statement IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
danger
- Acetic acid, 50% solution in water
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.