Learn More
SOLUTION TAMPON D’ACÉTATE PH 4,65, ACETATE DE SODIUM / ACIDE ACÉTIQUE, Fluka Honeywell™
ACÉTATE DE SODIUM / ACIDE ACÉTIQUE
Marque: Honeywell-Fluka 31103-6X1L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
ACETATE BUFFER SOLUTION PH 4.65 | |
127-09-3, 64-19-7, 7732-18-5 | |
≤100.0000%, <1.0000% | |
6 x 1 L | |
HNO3 | |
Flacon poly | |
Sodium acetate buffer solution, Michaelis buffer |
SODIUM ACETATE / ACETIC ACID | |
≥90.0000% | |
1 g/cm3 | |
Buffer | |
MFCD00011349 | |
3786729 |