Learn More
Acétaldoxime, 99 %, mélange de syn et d’anti, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10162460
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-29-9
Formule moléculaire C2H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 59.07
Numéro MDL MFCD00002124 MFCD00002124
Clé InChI FZENGILVLUJGJX-NSCUHMNNSA-N
Synonyme acetaldoxime, z-acetaldehyde oxime, 1z-acetaldehyde oxime, acetaldehyde, oxime, 1z, 1z-ethanal oxime, nz-n-ethylidenehydroxylamine, acetaldehyde, oxime, acetaldehyde, oxime, z, z-acetaldoxime, cis-acetaldehyde oxime
CID PubChem 5324280
ChEBI CHEBI:50719
Nom IUPAC (NZ)-N-éthylidènehydroxylamine
SMILES C\C=N\O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetaldoxime
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 44.0°C to 46.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 115.0°C
Point d’éclair 38°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH=NOH
Indice de réfraction 1.4250 to 1.4270
Quantité 100 g
Beilstein 01, IV, 3121
Fieser 01,3
Merck Index 15, 43
Gravité spécifique 0.96
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: decomposes by aq. hcl,soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 59.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide ou liquide à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetaldoxime, mixture of syn and anti
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.