Learn More
Acétaldéhyde, extra pur, SLR, Fisher Chemical
48.45€ - 79.45€
Identifiants chimiques
CAS | 75-07-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H4O |
Numéro MDL | 6991 |
Description
Acétaldéhyde, extra pur, SLR
Identifiants chimiques
75-07-0 | |
C2H4O | |
6991 |
Spécification
75-07-0 | |
21°C | |
C2H4O | |
44.04g/mol |
-123°C | |
Flacon en verre ambré | |
6991 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Acetaldehyde
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
- P235-Tenir au frais.