Learn More
Acétal d’acétaldéhyde diméthylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
Acetaldehyde dimethyl acetal may be used in the preparation of glucoside derivatives of steganol. It may be used as polymer solvent for the encapsulation of water-soluble model protein, bovine serum albumin into biodegradable poly(D,L-lactic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétaldéhyde diméthyl acétal peut être utilisé dans la préparation de dérivés glucosidiques du stéganol. Il peut être utilisé comme solvant polymère pour l’encapsulation de la protéine modèle hydrosoluble, l’albumine sérique bovine en acide poly(D,L-lactique biodégradable.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1000 mg/ml à 25°C), les alcools, le chloroforme, l’éther et l’acétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
L’acétaldéhyde diméthyl acétal peut être utilisé dans la préparation de dérivés glucosidiques du stéganol. Il peut être utilisé comme solvant polymère pour l’encapsulation de la protéine modèle hydrosoluble, l’albumine sérique bovine en acide poly(D,L-lactique biodégradable.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1000 mg/ml à 25°C), les alcools, le chloroforme, l’éther et l’acétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetaldehyde dimethyl acetal |
Point de fusion | -113°C |
Densité | 0.852 |
Point d’ébullition | 63°C to 65°C |
Point d’éclair | −17°C (1°F) |
Odeur | Sweet |
Indice de réfraction | 1.367 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN2377 |
Beilstein | 1697039 |