Learn More
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99 %, extra pur
72.56€ - 325.62€
Identifiants chimiques
CAS | 7365-82-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10N2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 182.194 |
Numéro MDL | MFCD00008030 |
Clé InChI | DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine |
CID PubChem | 81832 |
ChEBI | CHEBI:39062 |
Nom IUPAC | Acide2-[(2-amino-2-oxoéthyl)amino]éthanesulfonique |
SMILES | C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10400121
|
Thermo Scientific Chemicals
228000250 |
25 g |
72.56€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10331564
|
Thermo Scientific Chemicals
228001000 |
100 g |
235.17€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10782495
|
Thermo Scientific Chemicals
228002500 |
250 g |
325.62€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
7365-82-4 | |
182.194 | |
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N | |
81832 | |
Acide2-[(2-amino-2-oxoéthyl)amino]éthanesulfonique |
C4H10N2O4S | |
MFCD00008030 | |
N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine | |
CHEBI:39062 | |
C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N |
Spécification
(c=5, H2O), (c=5, H2O) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm | |
(c=5, H2O) | |
7365-82-4 | |
100.0 | |
3.6 to 4.4 (1% soln.) | |
99% | |
C4H10N2O4S | |
MFCD00008030 | |
15, 37 | |
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N | |
Acide2-[(2-amino-2-oxoéthyl)amino]éthanesulfonique | |
81832 | |
182.19 | |
Extra pur |
ACES | |
Extra Pure | |
98.5 | |
Blanc | |
Poudre cristalline | |
Authentique | |
H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H | |
Flacon en verre | |
N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine | |
C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N | |
182.194 | |
CHEBI:39062 | |
≥98.5% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- ACES
RUO – Research Use Only