Learn More
Thermo Scientific Chemicals ACES, 99+ %, pour la biochimie
ACES, > -99 %, C4H10N2O4S, numéro CAS 7365-82-4, acide N-(2-acétamide)-2-aminoéthanesulfonique, N-(carbamoylméthyl)taurine, 1 kg, 0,02 max. à 280 nm, 0,04 max. à 260 nm, (5 % solution aqueuse), (5 % solution aqueuse) à 0 nm, 99 % et plus, 100,0, 99,0, CHEBI:39062, 100 ppm max., blanc, 230-908-4, 182,19, biochimique
139.00€ - 1078.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7365-82-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10N2O4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 182.194 |
Numéro MDL | MFCD00008030 |
Clé InChI | DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine |
CID PubChem | 81832 |
ChEBI | CHEBI:39062 |
Nom IUPAC | Acide2-[(2-amino-2-oxoéthyl)amino]éthanesulfonique |
SMILES | C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10183531
|
Thermo Scientific Chemicals
327671000 |
100 g | Flacon en plastique |
139.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10741745
|
Thermo Scientific Chemicals
327672500 |
250 g | Flacon en plastique |
310.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10117813
|
Thermo Scientific Chemicals
327670010 |
1 kg | Flacon en plastique |
1078.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique pour la biochimieIdentifiants chimiques
7365-82-4 | |
182.194 | |
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N | |
81832 | |
Acide2-[(2-amino-2-oxoéthyl)amino]éthanesulfonique |
C4H10N2O4S | |
MFCD00008030 | |
N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine | |
CHEBI:39062 | |
C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N |
Spécification
(5% aq. soln.), (5% aq. soln.) at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.04 max. at 260nm | |
(5% aq. soln.) | |
270.0°C to 295.0°C | |
100.0 | |
3.6 to 4.4 (1% soln. at 25°C) | |
99+% | |
C4H10N2O4S | |
MFCD00008030 | |
N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine | |
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N | |
Acide2-[(2-amino-2-oxoéthyl)amino]éthanesulfonique | |
81832 | |
182.19 | |
Biochimie |
ACES | |
7365-82-4 | |
99.0 | |
Blanc | |
Crystals | |
Authentique | |
H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H | |
15, 37 | |
Solubilité dans l’eau : soluble (environ 40 g/L à 20°C). | |
C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N | |
182.194 | |
CHEBI:39062 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 230-908-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only