Learn More
Ansell Gants en latex de caoutchouc naturel contre les éclaboussures série 91-325 AccuTech™
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Description
- Avec bouts des doigts texturés
- Excellentes propriétés techniques
- Le faible contenu allergénique réduit le risque d’allergies associées au latex pour l’utilisateur
- Parfaits pour les biotechnologies, la fabrication d’instruments médicaux, l’analyse de laboratoire, l’industrie pharmaceutique et l’industrie des écrans plats
Spécification
Spécification
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
Couleur | Naturel |
Latex Free | Non |
Matériau | Latex de caoutchouc |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 7,5 |
Épaisseur (métrique) | 9,8 mm |
À utiliser avec (application) | Pour les biotechnologies, les tests analytiques, les opérations de mise sous blister, la pesée et la distribution, etc. |
Couleur de manchette de gant | Naturel |
Type de manchette de gant | Manchette droite |