Learn More
Ansell Gants latex en caoutchouc naturel AccuTech™ 91-250 Series
Click to view available options
Dimensions:
6,5
7,5
8
8,5
9
Description
- Fabriqués à l’aide d’une formulation spécifique de latex pour offrir aux utilisateurs un niveau accru de flexibilité et d’élasticité
- Le revêtement intérieur en silicone facilite l’enfilage et le doublage des gants
- Les manchettes plus épaisses s’adaptent bien sur les vêtements
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001, ISO 13485, marquage CE et ISO 11137 |
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
Couleur | Naturel |
Jetable | Oui |
Latex Free | Non |
Matériau | Latex |
Palm Thickness (Metric) | 0.18 mm |
Poudré | Sans poudre |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 6,5 |