Learn More
Fisherbrand™ AccuSolo Clinical Pack
Utilise la technologie d’échange d’ions pour éliminer les contaminants ioniques à l’état de traces. L’AccuSolo Clinical Pack Fisher Scientific™ fournit la qualité de l’eau requise pour les applications cliniques.
Marque:  Fisherbrand™ RR1ALLRES
Code produit. 15439719
  • 475.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Élimine les contaminants ioniques
  • Répond à la qualité de l’eau requise pour les applications de laboratoire
Spécification
Spécification
AFS-3/3D
Filtre à échange d’ions