Learn More
Fisherbrand™ Instruments de mesure de paillasse à double canal de pH/ISE Accumet™ XL250 ; PROMO
Ils permettent des mesures de pH et d’ions avancées avec un fonctionnement simple et offrent un grand écran tactile aux couleurs vives. Proposent des fonctions de pointe selon un fonctionnement simple pour garantir la fiabilité des mesures et l’efficacité des processus de laboratoire.
Marque: Fisherbrand™ 01X610201
Includes: instrument de mesure de paillasse pour pH/ISE à double canal XL250 accumet, électrode au fluorure (13-620-629), électrode de pH rechargeable à double jonction compatible TRIS (13-620-183A), sonde à compensation automatique de température (13-620-19), support d’électrode, câbles RS232 et USB, alimentation universelle 100/240 V
Description
Multiparamètre Fisher Scientific Accumet XL250• Ecran couleur tactile paramétrable
• Garantie 3 ans
• Affichage simultané de 2 paramètres
• Large écran LCD couleur et tactile pour un affichage clair et une utilisation intuitive
• Possibilité d'afficher les résultats sous forme de graphiques
• Calibration jusqu'en 5 points avec les étalons prédéfinis ou de votre choix
• Mémoire roulante de 2000 mesures
• Jusqu'à 10 profils utilisateurs paramétrables avec applications et données rattachées à chaque compte
• Protection des profils par mot de passe
• Mode spécifique de calcul du BOD (Besoin en Oxygène Dissous)
• Permet de connecter jusqu'à 2 électrodes agitées en simultané
• Communication Bi-directoinnelle pour connexions LIMS
• Logiciel d'application facilement upgradable
• Sorties USB, RS232 et RJ45 permettant tant la connexion à un réseau local qu'à une imprimante, souris ou tout autre accessoire
• Multiparamètre kit Fluorure
• Inclus bras porte-électrode et câble RS232/USB, sonde fluorure, électrode AccuTuPH TRIS, sonde conductivité/temp et sonde ATC
Certifications
CE, TUV 3-1, FCC Class A
Prestations de service
3 years on meter
Spécification
Multiple | |
0,5 % de la pleine échelle (ion monovalent), 1 % de la pleine échelle (ion divalent) | |
±0,002 | |
Jusqu’à 6 préréglés et 5 personnalisés | |
3 à 86400 s | |
Multiple | |
LCD | |
±2000 mV | |
2/3/4 chiffres | |
-5°C à +105°C | |
2 BNC, 2 ATC | |
±°2000°mV | |
0,1 mV | |
0,1°C | |
24,6 x 17,3 x 9,9 cm (9,7 x 6,8 x 3,9 po) | |
24,6 cm | |
3,89 po | |
2,5 lb | |
100/240 V |
RS232, USB-A, USB mini-B, RJ45, port pour agitateur (2) | |
±°0,2°mV | |
2 à 6 | |
NIST, ISO, FDA, USDA, EPA | |
2000 | |
2 | |
pH, ISE, ISE | |
–2 à 20 | |
0,1/0,01/0,001 | |
Appareil de mesure, électrode de fluorure 13-620-629 accuTupH compatible TRIS (13-620-183A), sonde ATC (13-620-19), bras d’électrode, câbles RS-232 et USB, et alimentation 110/220 V | |
Kit d’instrument de mesure de fluorure à double canal pH/ISE XL250 | |
Multiple | |
±0,3°C | |
3 ans | |
9,68 po | |
17,3 cm | |
9,9cm | |
1,13 kg | |
50/60 Hz |