Learn More
Fisherbrand™ Électrodes de référence Ag/AgCl avec corps en verre accumet™ - sans mercure
Recommandées pour une meilleure stabilité à des températures supérieures et pour une utilisation dans des échantillons fortement basiques
155.83€ - 302.00€
Spécification
Types de connecteurs | Broche |
---|---|
Matériau | Verre |
Plage de pH | 0 à 14 |
Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 100°C |
Type | Électrodes de référence Ag / AgCl |
Code produit | Marque | Jonction | Électrode | Modèle | Électrolyte de référence | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Jonction | Électrode | Modèle | Électrolyte de référence | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11543975
|
Fisherbrand™
93X218927 |
Monocanal | Électrodes indicatrices suggérées : 13-620-1, 13-620-295, 13-620-284, 13-620-3, 13-620-186, 13-620-187, 13-620-115 | Référence Ag/AgCl haute température jonction simple | SP138-500 |
155.83€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11510104
|
Fisherbrand™
93X218928 |
Double | Électrodes indicatrices suggérées : 13-620-122, 13-620-520, 13-620-521, 13-620-518, 13-620-519, 13-620-500, 13-620-501 | Référence Ag/AgCl haute température double jonction | SP138-500 (intérieur) ; SP135-500 (extérieur) | ||||
11530094
|
Fisherbrand™
93X558401 |
Monocanal | Électrodes indicatrices suggérées : 13-620-122 | Référence Ag/AgCl haute température jonction simple pour titrations de l’argent et du chlorure | 13-620-833 |
176.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Recommandées pour une meilleure stabilité à des températures supérieures et pour une utilisation dans des échantillons fortement basiques
Corps en verre pour une meilleure résistance à un large éventail de solutions
- Plage de températures de fonctionnement allant de 0° à +110°C (32° à 212°F)
- Plage de pH de 0 à 14
- Connecteur à broche de référence standard
- Toutes ont un débit de 8 μl/h
Modèle standard à jonction simple
- Corps en verre de taille standard
- Préremplies avec du 4 M KCl saturé d’AgCl
- Stables à des températures supérieures et avec des échantillons fortement basiques
- Corps en verre de taille standard avec raccord de tubulure de 1 po (25 mm), pratique pour les procédures qui nécessitent un remplissage à distance
- Préremplies avec du 4 M KCl saturé d’AgCl
- Stables à des températures supérieures et avec des échantillons fortement basiques
- Corps en verre de taille standard
- Préremplies avec du sulfate de sodium 1 M pour les titrations d’argent et de chlorure
- Stables à des températures supérieures et avec des échantillons fortement basiques
- Conçu pour les électrodes sélectives d’ions et les mesures du pH sensibles, les titrations et les tests rH
- Le corps interne est prérempli au préalable de 4 M KCl saturé d’AgCl
- Le corps extérieur est conditionné sans électrolyte, de sorte que vous pouvez choisir un électrolyte compatible pour vos échantillons
- Débit : 8 μl/h
- Brevet américain nº 4,390,406
Specifications
Broche | |
0 à 14 | |
Électrodes de référence Ag / AgCl | |
Recommandées pour une meilleure stabilité à des températures supérieures et pour une utilisation dans des échantillons fortement basiques | |
32° à 212°F | |
106 mm |
Verre | |
0°C à 100°C | |
4mol/l de KCl avec AgCl | |
Ag/AgCl | |
0° à +100°C | |
12 mm |