Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Accucore™ XL C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 7% ; Taille des pores : 80 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Thermo Scientific™ 74104-252130
Description
Optimisez les méthodes HPLC classiques grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Accucore™ XL C18. Les particules de 4 μm à noyau solide, d’une grande robustesse, garantissent une très haute efficacité dans les limites de pression HPLC standard. Le taux de greffage élevé fournit une rétention optimale pour une large gamme d’analytes apolaires dans de nombreuses applications. La technologie de greffage robuste et les procédures de remplissage automatisé garantissent à ces colonnes une excellente reproductibilité et une longue durée de vie.
Conservation optimale des analytes non polaires via un mécanisme d'interaction hydrophobe prédominant• Particules de 4μm
• Même système, même méthode, de meilleurs résultats
• Robuste, rapide et facile à utiliser.
Spécification
Colonne analytique | |
HPLC | |
8700 psi (600 bars) | |
1 à 11 | |
130 m²/g | |
L1 | |
Accucore | |
7% | |
Oui |
2,1 mm | |
250 mm | |
4 μm | |
80 Å | |
60°C | |
C18 | |
Silice sphérique, à noyau solide, ultra-pure | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.