Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Accucore™ Phenyl-Hexyl
Utilisez cette colonne à noyau solide pour des séparations rapides de haute résolution de composés aromatiques et modérément polaires.
Marque: Thermo Scientific™ 17926-054630
610.07 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Offrent une sélectivité unique pour les analytes aromatiques et modérément polaires grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Accucore™ Phenyl-Hexyl.
Basées sur la technologie Core Enhanced, les colonnes Accucore fournissent des séparations rapides de haute résolution sans les pertes de charge élevées générées par les particules de moins de 2 μm.
- Séparations rapides, de résolution et de sensibilité excellentes.
- L’UHPLC n’est pas nécessaire car les pertes de charge sont moindres
- Sélectivité en mode mixte des analytes aromatiques et modérément polaires
- Interactions Pi-pi augmentées avec les molécules aromatiques
- Hydrophobicité modérée
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonnes sur mesure sont disponibles. Veuillez contacter votre service clientèle local pour obtenir de plus amples informations.
Spécification
Colonne analytique | |
HPLC | |
14 500 psi (1 000 bars) | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70°C | |
Phényle-hexyle | |
Silice sphérique, à noyau solide, ultra-pure | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
4,6 mm | |
50 mm | |
Noyau solide sphérique | |
2 à 8 | |
130 m²/g | |
L11 | |
Accucore | |
5 % | |