Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Accucore™ Phenyl-Hexyl
Utilisez cette colonne à noyau solide pour des séparations rapides de haute résolution de composés aromatiques et modérément polaires.
Marque: Thermo Scientific™ 17926-032130
Description
Offrent une sélectivité unique pour les analytes aromatiques et modérément polaires grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Accucore™ Phenyl-Hexyl.
Basées sur la technologie Core Enhanced, les colonnes Accucore fournissent des séparations rapides de haute résolution sans les pertes de charge élevées générées par les particules de moins de 2 μm.
- Séparations rapides, de résolution et de sensibilité excellentes.
- Une UHPLC n'est pas nécessaire car les pertes de charge sont inférieures
- Sélectivité mode mixte pour les analytes aromatiques et modérément polaires
- Interactions pi-pi augmentées avec les molécules aromatiques
- Hydrophobicité modérée
Spécification
Colonne analytique | |
HPLC | |
1000 bar | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70°C | |
Phényl-Hexyl | |
Silice, sphérique, ultrapure à noyau solide | |
Phase inverse | |
Reversed Phase |
2,1 mm | |
30 mm | |
Noyau solide sphérique | |
2 à 8 | |
130m ² / g | |
L11 | |
Accucore | |
5% | |