Learn More
Brand™ Contrôleur de pipette accu-jet™ pro
Assure un pipetage sans fatigue même en cas d’utilisation prolongée avec environ huit heures de pipetage continu sans rechargement. Le contrôleur de pipette BRAND™ accu-jet™ pro est conçu pour une sélection de la vitesse et du mode de distribution à une main. Un filtre à membrane hydrophobe de 0,2 μm et une soupape anti-retour intégrée assurent une protection contre la pénétration des liquides.
Marque: Brand™ 26304
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sélection et mode de distribution à une seule main
- Conception ergonomique parfaitement équilibrée, avec un poids de seulement 190 g pour un pipetage sans fatigue même en cas d’utilisation prolongée.
- Limiteur de vitesse du moteur réglable – un réglage plus lent de la vitesse permet un contrôle encore plus sensible des taux de remplissage et de distribution pour les pipettes de plus faible volume.
- Une LED clignotante indique 2 heures à l’avance quand la batterie doit être rechargée. Environ huit heures de pipetage continu (avec une pipette de 10 ml) sans rechargement.
- La sortie directe des vapeurs liquides apporte une protection contre la corrosion pour prolonger la durée de vie de l’instrument.
- Un filtre à membrane hydrophobe de 0,2 μm et une soupape anti-retour intégrée assurent une protection contre la pénétration des liquides. S’adapte parfaitement aux pipettes en verre et en plastique de 0,1 à 200 ml
Spécification
Hydrure métallique de nickel | |
0,2 mu;m | |
Membrane hydrophobe | |
S/O - chargeur non inclus | |
190 g | |
50/60 Hz |
Bleu foncé | |
Contrôleur de pipettes | |
Batterie hybride nickel-métal, 2 couvercles de compartiment à piles, support mural, adaptateur secteur (100 à 240 V ; 50/60 Hz) et 2 filtres à membrane de rechange de 0,2 µm, stériles. 26304 sans rechargeur | |
1/boîte | |
100 / 240 V |