Learn More
IKA™ Agitateur à hélice R 1389
Avec une conception efficace en termes de flux, pour le prélèvement des matières à mélanger à partir du haut et du bas.
Marque: IKA™ 0002343600
Description
- Avec 3 lames
- Forces de cisaillement minimum
- Utilisé à des vitesses moyennes à élevées.
- Revêtement en PTFE
- Diamètre de l'agitateur de 75 mm, diamètre de l'arbre de 8 mm, longueur de l'arbre de 350 mm
Spécification
75 mm | |
Une large gamme dagitateurs IKAtrade; | |
800 tr/min max. |
8 mm | |
Arbre de 350 mm | |
Agitateur à hélice à 3 lames |