Learn More
IKA™ Agitateur turbine R 1312
L’agitateur vertical en forme de turbine est utilisé pour générer un débit axial avec des forces de cisaillement minimales.
Marque:  IKA™ 0002333000
Code produit. 10048240
  • 314.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour le prélèvement des matières à mélanger par le dessus
  • Génère un débit axial dans le récipient
  • Risque minimal de blessure en cas de contact avec le récipient
  • Forces de cisaillement minimum
  • À utiliser à des vitesses moyennes à élevées
Spécification
Spécification
0,3 in
Utilisé à des vitesses moyennes à élevées.
2000 tr/min
8 mm
1 Paquets
Agitateur à turbine