Learn More
Miele Professional™ Base
Socle fermé UG 30-90/70-85 pour soulever la machine, 70 cm de profondeur, 90 cm de large
Marque: Miele Professional™ 12650400
1345.24 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Convient à toutes les machines, largeur 90, profondeur 70 cm
Spécification
Acier inoxydable | |
Installation sous plan/socle | |
Acier inoxydable | |
Cabines de lavage, laboratoire |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Miele Professional™ Base >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu