Learn More
Miele Professional™ Grand laveur-désinfecteur accessoire
Socle SBW27/28 y compris bac de récupération et ouvertures pour connecter les services à PG 8527/28
Marque: Miele Professional™ 6757850
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour les modèles avec robinet de vidange
- Cadres avec bac de récupération intégré en acier inox
- 2 égaliseurs pour ouvrir la machine par coulissement
- Différentes ouvertures dans le socle
Spécification
Acier inoxydable | |
Installation sous plan/socle | |
Inox | |
Cabines de lavage, laboratoire |