Learn More
Miele Professional™ Grand laveur-désinfecteur accessoire
Socle SBWR/2 sur roues, y compris bac de récupération sans ouvertures pour connecter les services à G 7825
Marque: Miele Professional™ 5653130
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour les modèles avec pompe de vidange
- Roulettes pour tirer la machine vers l’avant lors de l’entretien
- Installation des tuyaux d’alimentation par le haut
- Facilité d’accès en service
Spécification
Acier inoxydable | |
Installation sous plan/socle | |
Acier inoxydable | |
Cabines de lavage, laboratoire |