Learn More
Sartorius Accessoires pour les modèles Vivacell
Accessoires pour divers ensembles Vivacell
Marque: Sartorius VCA009
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisez la valeur de charge avec la tête pressiofuge
- Le kit d’entretien comprend un réservoir à échantillon, un récipient de filtrat et des joints toriques
Spécification
Pour Vivacell 250 | |
Kit d’entretien | |
Réservoir d’échantillon ; Récipient de filtrat ; Joints toriques | |
Accessoire pour le modèle Vivacell |