Learn More
Agilent BioTek Accessoires pour imageur de cellules vivantes automatisé Lionheart FX
Accessoires divers à utiliser avec l’imageur de cellules vivantes automatisé Lionheart FX.
153.00€ - 2383.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Imageur de cellules vivantes automatisé Lionheart FX |
---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16572142
![]() |
Agilent BioTek
1450006 |
Chambre d’humidité avec recharge rapide des gaz |
1491.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
16582142
![]() |
Agilent BioTek
1450007 |
Insert de stade de flacon T75 |
539.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
16592142
![]() |
Agilent BioTek
1450008 |
Insert de flacon T75 en U |
539.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
16502152
![]() |
Agilent BioTek
1450009 |
Couvercle de contrôle de l’environnement |
2383.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
16512152
![]() |
Agilent BioTek
1450527 |
Insert de microplaque de rechange/porte-plaque | N/A | N/A | N/A | |||||
16522152
![]() |
Agilent BioTek
1450532 |
Pointe d’injecteur décalée |
481.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
16532152
![]() |
Agilent BioTek
1450533 |
Pointe d’injecteur alignée |
1192.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
16512162
![]() |
Agilent BioTek
1452124 |
Support de tubulure d’injecteur |
182.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
16522162
![]() |
Agilent BioTek
1452275 |
Adaptateur pour flacon T25 |
153.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
Accessoires d’injecteurs avec pointes décalées, à utiliser avec Lionheart FX. Livré avec support de montage en pointe, tubulure, bac d’amorçage et support de tubulure.Spécification
Imageur de cellules vivantes automatisé Lionheart FX |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Agilent BioTek Accessoires pour imageur de cellules vivantes automatisé Lionheart FX