Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour agitateurs magnétiques Fisherbrand™ RT Basic Series
Optimisez la souplesse et la performance
17.90€ - 19.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Agitateur magnétique RT Basic Series |
---|---|
Type | Couvercle de plaque en silicone blanc |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15316617
|
Fisherbrand™
88860145 |
170 mm |
17.90€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15326617
|
Fisherbrand™
88860146 |
220 mm |
19.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Blanc
- Silicone
Spécification
Agitateur magnétique RT Basic Series | |
Couvercle de plaque en silicone blanc |