Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour bains à agitation chauffants numériques
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
No. of Places:
6
15
24
48
96
Dimension du tube:
0,2 ml
0,5 ml
12 mm de diamètre
15 ml
50 ml
Diamètre 13mm
Description
Utilisez les accessoires Thermo Scientific pour bains à agitation chauffants numériques afin d’optimiser la flexibilité et les performances.
- Garantie : 2 ans
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 0,5 ml (tube) |
À utiliser avec (équipement) | Bain de chauffage /refroidissement |
Éclairage | LED |
No. of Places | 48 |
Type | Ensemble de bloc pour tubes avec couvercle |
Dimension du tube | 0,5 ml |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Accessoires pour bains à agitation chauffants numériques >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu