Learn More
Thermo Scientific™ Bain sec numérique de chauffage et de refroidissement, bloc pour microtubes
Click to view available options
No. of Places:
6
12
15
16
20
24
30
35
48
Dimension du tube:
Microtube de 0.5 ml
Microtube de 1.5 ml
Tube de 10 mm de diamètre
Tube de 12 mm de diamètre
Tube de 13 mm de diamètre
Tube de 15 mm de diamètre
Tube de 16 mm de diamètre
Tube de 18 mm de diamètre
Tube de 20 mm de diamètre
Tube à centrifuger de 15 ml
Tube à centrifuger de 50 ml (grand)
Tube à centrifuger de 50 ml (petit)
Type:
Bloc
Description
Utilisez les accessoires Thermo Scientific™ pour bain numérique de chauffage et de refroidissement afin d’optimiser la flexibilité et la performance.
- Garantie : 2 ans
Spécification
Spécification
Éclairage | DEL |
No. of Places | 24 |
Type | Bloc |
Dimension du tube | Tube de 12 mm de diamètre |
Dimensions (L x l x H) | 3 × 3.9 × 2 in (76.5 × 98 × 51 mm) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.