Learn More
Sartorius Accessoires pour systèmes Combisart™ : Flacons de filtration
Flacons de filtrat à utiliser avec les systèmes Sartorius Combisart
Marque: Sartorius 16606
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Flacons de filtrat à utiliser avec les systèmes Sartorius Combisart
- Flacon d’aspiration pour supports de filtres individuels
- Verre borosilicaté résistant au vide, 3.3 (verre Duran 50)
- Raccord pour tuyau souple en plastique conforme à la norme DIN 12476
- Bouchon / tube
- Stérilisable
Spécification
Flacon d’aspiration | |
Translucide | |
Pour la collecte du filtrat | |
Raccord pour tuyau souple en plastique 9 mm |
1000 ml | |
Verre borosilicaté | |
Support de filtre à vide individuel |