Learn More
Cole-Parmer™ Accessories for Cole-Parmer™ INC-200 Series Clear Incubators
Optimize performance of your incubator system.
Marque: Cole-Parmer™ 01110-98
233.34 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Compatible avec les incubateurs Stuart™ SI60 et SI60D. Incubateur vendu séparément.Spécification
Pour SI60/2 | |
Plastique | |
Accessoire, système de rack | |
Use for incubating |