Learn More
Axygen™ Axygen™ Accessoires pour boîte de gel horizontale Axygen™, 15 cm
À utiliser avec la cuve d’éléctrophorèse horizontale, 15 cm
Marque:  Axygen™ HGB15-15-GT
80.48 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15543127
  • 86.45€ / 1 unité
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Cuve d’éléctrophorèse horizontale Axygen, 15 cm
Plateau de gel 15 x 15 cm, transparent UV