Learn More
Axygen™ Axygen™ Accessoires pour boîte de gel horizontale Axygen™, 15 cm
À utiliser avec la cuve d’éléctrophorèse horizontale, 15 cm
Brand:  Axygen™ HGB15-14MC-15
 View more versions of this product
Product Code. 15523127
  • 62.30€ / 1 unité
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Cuve d’éléctrophorèse horizontale Axygen, 15 cm
Peigne compatible multicanaux
14
1.5 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates