Learn More
Axygen™ Axygen™ Accessoires pour boîte de gel horizontale Axygen™, 15 cm
À utiliser avec la cuve d’éléctrophorèse horizontale, 15 cm
Marque:  Axygen™ HGB15-8-1
58.61 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15513147
  • 68.30€ / 1 unité
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Cuve d’éléctrophorèse horizontale Axygen, 15 cm
Peigne
8
1 mm