Learn More
Axygen™ Axygen™ Accessoires pour boîte de gel horizontale Axygen™, 15 cm
À utiliser avec la cuve d’éléctrophorèse horizontale, 15 cm
Marque:  Axygen™ HGB15-14MC-1
Code produit. 15513127
  • 62.30€ / 1 unité
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Cuve d’éléctrophorèse horizontale Axygen, 15 cm
Peigne compatible multicanaux
14
1 mm