Learn More
Accessoires pour cuve d’éléctrophorèse horizontale Axygen™, 10 cm
À utiliser avec la cuve d’éléctrophorèse horizontale, 10 cm
Marque:  Axygen HGB20-PE
128.10 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15593157
  • 150.00€ / 1 unité
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Peignes pour boîte horizontale pour gel Axygen™ de 10 - 20 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Accessoires pour système d’électrophorèse horizontal
Cuve d’éléctrophorèse horizontale Axygen, 20 cm
Électrode positive de rechange, 20 cm