Learn More
Accessoires pour cuve d’éléctrophorèse horizontale Axygen™, 10 cm
À utiliser avec la cuve d’éléctrophorèse horizontale, 10 cm
Marque:  Axygen HGB20-40MC-15
Code produit. 15543157
  • 74.20€ / 1 unité
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Peignes pour boîte horizontale pour gel Axygen™ de 10 - 20 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Accessoires pour système d’électrophorèse horizontal
Peigne à 40 puits compatibles multicanaux, épaisseur de 1.5 mm
1/carton
1.5 mm
Cuve d’éléctrophorèse horizontale Axygen, 20 cm
40
1/boîte