Learn More
Accessoires pour cuve d’éléctrophorèse horizontale Axygen™, 10 cm
À utiliser avec la cuve d’éléctrophorèse horizontale, 10 cm
Marque:  Axygen HGB10-CD
65.70 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15533117
  • 80.95€ / 1 unité
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Peignes pour boîte horizontale pour gel Axygen™ de 10 - 20 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Accessoires pour système d’électrophorèse horizontal
Cuve d’éléctrophorèse horizontale Axygen, 10 cm
Cuves de coulage
Jeu de 2